Kluczowe dokumenty
SRP6516
Sigma-Aldrich
Albumin from human plasma
≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Białko albuminy, białko albuminy ludzkiego osoczaHSA, ludzka albumina, ludzkie białko albuminy, ludzkie osocze, natywna albumina, natywne białko albuminy
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
66 kDa
opakowanie
pkg of 1G
kolor
beige
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ALB(213)
Opis ogólny
Ludzka albumina jest kodowana przez gen ALB, który jest zmapowany na ludzkim chromosomie 4q. Gen ten podlega regulacji rozwojowej i jest syntetyzowany przez wątrobę. Kodowane białko ma masę molową 65 000 Da i składa się z pojedynczego łańcucha polipeptydowego o długości 585 aminokwasów.
Zastosowanie
Albumina została wykorzystana w chromatografii jonowymiennej do porównania albuminy wyizolowanej z całego ludzkiego osocza. Została użyta do wiązania się z klonami fagowymi w teście wiązania fagów.
Działania biochem./fizjol.
Albumina ludzka jest kulistym, nieglikozylowanym białkiem surowicy, które stanowi ponad połowę wszystkich białek osocza lub surowicy. Funkcjonuje w utrzymaniu COP (komórkowego ciśnienia onkotycznego). Wiąże się z hydrofobowymi anionami organicznymi, takimi jak bilirubina, długołańcuchowe kwasy tłuszczowe i hematyna oraz niektórymi kationami, takimi jak magnez i wapń. Służy również jako drugorzędowy lub trzeciorzędowy nośnik dla steroidów, witaminy D i tyroksyny. Bierze udział w katabolizmie prostaglandyn i metabolizmie niektórych substancji endogennych, takich jak lipidy i eikozanoidy. Działa jako bufor osocza i usuwa wolne rodniki tlenowe, zmniejszając w ten sposób patologiczne skutki niektórych chorób zapalnych. Mutacja w genie kodującym albuminę prowadzi do rodzinnej dysalbuminemicznej nadczynności tarczycy.
Postać fizyczna
Liofilizowany jako ciało stałe wolne od soli.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1A
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Molecular structure of the human albumin gene is revealed by nucleotide sequence within q11-22 of chromosome 4.
Minghetti PP
The Journal of Biological Chemistry, 261, 6747-6757 (1986)
Isolation of albumin from whole human plasma and fractionation of albumin-depleted plasma.
Travis J
The Biochemical Journal, 157, 301-306 (1976)
The role of albumin in critical illness.
Nicholson JP
British Journal of Anaesthesia, 85, 599-610 (2000)
Albumin binding as a general strategy for improving the pharmacokinetics of proteins.
Dennis MS
The Journal of Biological Chemistry, 277, 35035-35043 (2002)
Chelsea Miller et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 111(8), 1096-1109 (2023-01-03)
Surface modifications can be applied to biomaterials to alter the various surface properties that influence protein-material interactions and the cellular response. The plasma protein fetuin-A has been found to adsorb to many biomaterials but details of its interactions with polydimethylsiloxane