SRP6198
IL-36Rα human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
FIL1 delta, IL-1 delta, IL-1F5, IL-1HY1, IL-1L1, IL-1RP3, IL-1ra Homolog 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
17 kDa
opakowanie
pkg of 10 and 50 μg
zanieczyszczenia
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IL36RA(54448)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1