SRP3320
IL-36RA human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
FIL1 delta, IL-1F5, IL-1HY1, IL-1L1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
17.0 kDa
opakowanie
pkg of 25 μg
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IL36RN(26525)
Opis ogólny
Rodzina IL-1 składa się z 11 strukturalnie powiązanych ligandów, w tym IL-36RA (IL-1F5), IL-36? (IL-1F6), IL-36? (IL-1F8) i IL-36? (IL-1F9). Interakcja ligandów IL-36 z receptorem IL-1Rrp2 (IL-1R6) może indukować różne działania, w tym dojrzewanie i aktywację komórek dendrytycznych. IL-36RA może antagonizować sygnalizację NF-kappaB indukowaną przez IL-36?, -? lub -? poprzez wiązanie się z receptorem IL-1Rrp2 w sposób, który zapobiega inicjacji funkcjonalnej sygnalizacji. Rekombinowana ludzka IL-36RA jest pochodzącym z E. coli białkiem o masie 17 kDa zawierającym 154 reszty aminokwasowe.
Działania biochem./fizjol.
Rodzina IL-1 składa się z 11 strukturalnie spokrewnionych ligandów, w tym IL-36RA (IL-1F5), IL-36? (IL-1F6), IL-36? (IL-1F8) i IL-36? (IL-1F9). Rekombinowana ludzka IL-36RA jest pochodzącym z E. coli białkiem o masie 17 kDa zawierającym 154 reszty aminokwasowe.
Postać fizyczna
Liofilizowany z 10 mM fosforanu sodu, pH 7,5.
Rekonstytucja
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1,0 mg/ml. Nie wirować. Roztwór może być przechowywany w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 tygodnia. W celu dłuższego przechowywania zaleca się dalsze rozcieńczenie w buforze zawierającym białko nośnikowe (na przykład 0,1% BSA) i przechowywanie w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze od -20°C do -80°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Jennifer E Towne et al.
The Journal of biological chemistry, 286(49), 42594-42602 (2011-10-04)
IL-36α, IL-36β, and IL-36γ (formerly IL-1F6, IL-1F8, and IL-1F9) are IL-1 family members that signal through the IL-1 receptor family members IL-1Rrp2 (IL-1RL2) and IL-1RAcP. IL-36Ra (formerly IL-1F5) has been reported to antagonize IL-36γ. However, our previous attempts to demonstrate