SRP3153
SCGF-beta human
≥98% (SDS-PAGE & HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized, suitable for cell culture
Synonim(y):
Stem Cell Growth Factor-beta
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
SCGF-beta human, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
≤7.0 ng/mL ED50
masa cząsteczkowa
25.0 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CLEC11A(6320)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Wymieniono cytokiny, których głównym działaniem wydaje się być stymulacja lub regulacja komórek krwiotwórczych, w tym GM-CSF, G-CSF, M-CSF, interleukiny, EPO i TPO.
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis