Merck
SML1862
Sigma-Aldrich
TP-472
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-(6-Acetyl-pyrrolo[1,2-a]pyrimidin-8-yl)-N-cyclopropyl-4-methyl-benzamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H19N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.38
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C)C1=CC(C2=C(C)C=CC(C(NC3CC3)=O)=C2)=C4N=CC=CN41
InChI
1S/C20H19N3O2/c1-12-4-5-14(20(25)22-15-6-7-15)10-16(12)17-11-18(13(2)24)23-9-3-8-21-19(17)23/h3-5,8-11,15H,6-7H2,1-2H3,(H,22,25)
Klucz InChI
RPBMXJHQYJLPDN-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Sonda bromodomeny BRD9/7
TP-472 jest selektywną sondą dla białek BRD9 i BRD7 zawierających bromodomainy. Ta sonda BRD9/7 została opracowana w wyniku współpracy Takeda i SGC i ma inny chemotyp niż wcześniej dostępne sondy BRD9/7. TP-472 ma wartość KD 33nM dla BRD9 i 340nM dla BRD7 według ITC. Jest >30-krotnie selektywny dla BRD9 w stosunku do wszystkich innych członków rodziny bromodomen z wyjątkiem BRD7. Nadaje się do zastosowań in vivo. Aby uzyskać pełną charakterystykę sondy, odwiedź stronę TP-472 probe summary na stronie Structural Genomics Consortium (SGC).
TP-472N jest używana jako kontrola negatywna i jest dostępna w firmie Sigma. Aby dowiedzieć się więcej i zakupić TP-472N, kliknij tutaj.
Aby dowiedzieć się więcej o innych sondach chemicznych SGC dla celów epigenetycznych, odwiedź sigma.com/sgc.
Cechy i korzyści
TP-472 to epigenetyczna sonda chemiczna dostępna dzięki partnerstwu z Structural Genomics Consortium (SGC). Aby dowiedzieć się więcej i zobaczyć inne sondy epigenetyczne SGC, odwiedź stronę sigma.com/SGC.
Ten związek jest wyróżnionym produktem do badań nad regulacją genów. Kliknij tutaj, aby odkryć więcej wyróżnionych produktów do regulacji genów. Dowiedz się więcej o bioaktywnych małych cząsteczkach dla innych obszarów badań na stronie sigma.com/discover-bsm.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)