Merck
A4362
Sigma-Aldrich
Activin A human
Animal-component free, recombinant, expressed in Nicotiana, >97% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Synonim(y):
Erythroid differentiation protein, Inhibin beta A chain; Activin beta-A chain
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Nazwa produktu
Activin A active human, Animal-component free, recombinant, expressed in Nicotiana, >97% (SDS-PAGE)
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in Nicotiana
Próba
>97% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
≤5 ng/mL ED50
masa cząsteczkowa
27.4 kDa (disulfide-linked homodimers of two βA chains, each containing 116 amino residues)
opakowanie
pkg of 5 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
Endotoxin, tested (LAL test, < 0.04 EU/ ug protein)
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... INHBA(3624)
Amino Acid Sequence
HisHisHisHisHisHisGlyLeuGluCysAspGlyLysValAsnIleCysCysLysLysGlnPhePheValSerPheLysAspIleGlyTrpAsnAspTrpIleIleAlaProSerGlyTyrHisAlaAsnTyrCysGluGlyGluCysProSerHisIleAlaGlyThrSerGlySerSerLeuSerPheHisSerThrValIleAsnHisTyrArgMetArgGlyHisSerProPheAlaAsnLeuLysSerCysCysValProThrLysLeuArgProMetSerMetLeuTyrTyrAspAspGlyGlnAsnIleIleLysLysAspIleGlnAsnMetIleValGluGluCysGlyCysSer
Opis ogólny
Aktywiny są homodimerami lub heterodimerami różnych izoform podjednostek β, należących do rodziny TGFβ. Dojrzała aktywina A ma dwie podjednostki βA o długości 116 reszt aminokwasowych (βA-βA). Aktywina wykazuje szeroki zakres aktywności biologicznych, w tym indukcję mezodermy, różnicowanie komórek nerwowych, przebudowę kości, hematopoezę i fizjologię reprodukcyjną. Aktywiny odgrywają kluczową rolę w produkcji i regulacji hormonów takich jak FSH, LH, GnRH i ACTH. Komórki znane z ekspresji aktywiny A obejmują fibroblasty, komórki śródbłonka, hepatocyty, komórki mięśni gładkich naczyń, makrofagi, keratynocyty, osteoklasty, monocyty szpiku kostnego, nabłonek gruczołu krokowego, neurony, chondrocyty, osteoblasty, komórki Leydiga, komórki Sertoliego i komórki ziarniste jajnika.
Podobnie jak w przypadku innych członków nadrodziny, aktywiny oddziałują z dwoma typami receptorów transbłonowych na powierzchni komórki (typ I i II), które mają wewnętrzną aktywność kinazy serynowo-treoninowej w swoich domenach cytoplazmatycznych, receptory aktywiny typu 1, ACVR1, ACVR1B, ACVR1C i receptory aktywiny typu 2, ACVR2A, ACVR2B. Aktywność biologiczna aktywiny A może być neutralizowana przez inhibiny i dyfuzyjnego antagonistę TGF-B, folistatynę.
Postać fizyczna
Liofilizowany z 0,05 M buforu Tris HCl o pH 7,4
Rekonstytucja
Liofilizowane białko należy odtworzyć w wodzie do stężenia 50 ng / μl. Ze względu na charakter białka można zaobserwować dimery i multimery.
Komentarz do analizy
Aktywność biologiczna aktywiny A jest mierzona jej zdolnością do hamowania proliferacji komórek mysiej linii komórkowej plazmocytoma (MPC-11).
ED50: ≤ 5 ng/ml
Inne uwagi
Extinction Coefficient: E0.1% = 1.27 (A 280 nm)
p.I: 7.27
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yan Li et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 100(11), E1415-E1427 (2015-08-26)
Activin A increases matrix metalloproteinase (MMP) 2 expression and cell invasion in human trophoblasts, but whether the expression of MMP2 is essential for the proinvasive effect of activin A has yet to be determined. Moreover, the identity of the activin
Hannah E J Yong et al.
Pregnancy hypertension, 5(4), 346-353 (2015-11-26)
Activin A, a TGFβ family member, circulates in the maternal blood at increasing concentrations throughout gestation during a healthy pregnancy. The circulating concentration of activin A is further increased in pre-eclampsia (PE), a hypertensive disorder of pregnancy that is marked
Xu Qian et al.
Biomaterials, 35(36), 9581-9590 (2014-09-06)
Well-defined culture conditions are essential for realizing the full potential of human embryonic stem cells (hESCs) in regenerative medicine where large numbers of cells are required. Synthetic polymers such as poly[2-(methacryloyloxy) ethyl dimethyl-(3-sulfopropyl) ammonium hydroxide] (PMEDSAH), offer multiple advantages over
Melissa L Brown et al.
Islets, 6(5-6), e1017226-e1017226 (2015-04-04)
Emerging evidence suggests that activin with its associated receptors, second messengers, and antagonists would be excellent targets for therapeutic drug development in the treatment of diabetes. We undertook the current study to investigate the ability to extrapolate findings from rodent
Yasuhide Ohinata et al.
PloS one, 9(9), e107308-e107308 (2014-09-10)
The inner cell mass (ICM) and trophoblast cell lineages duet early embryonic development in mammals. After implantation, the ICM forms the embryo proper as well as some extraembryonic tissues, whereas the trophoectoderm (TE) exclusively forms the fetal portion of the