Key Documents
K1757
Keratinocyte Growth Factor human
≥95% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
hFGF-7, hKGF, FGF-7, KGF
About This Item
Polecane produkty
product name
Keratinocyte Growth Factor human, KGF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (SDS-PAGE and HPLC)
Postać
powder
siła działania
0.1-15 ng/mL ED50/EC50
jakość
endotoxin tested
masa cząsteczkowa
18.9 kDa
opakowanie
pkg of 10 and 50 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
1 EU/μg
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... FGF7(2252)
Opis ogólny
Zastosowanie
- as a component of epithelial growth medium
- as a positive control for antigen to determine the activity of the antibody
- to analyze the influence of KGF associated with thermo-sterilized carboxymethyl chitosan (NOCCts) in the reduction of pericardial adhesions
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3