SRP3110
M-CSF human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
CSF-1, MGI-IM, Macrophage Colony Stimulating Factor
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
≤1.0 ng/mL ED50
masa cząsteczkowa
36.8 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CSF1(1435)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Wymieniono cytokiny, których głównym działaniem wydaje się być stymulacja lub regulacja komórek krwiotwórczych, w tym GM-CSF, G-CSF, M-CSF, interleukiny, EPO i TPO.
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis