Kluczowe dokumenty
SRP0687
Sigma-Aldrich
RSK Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized powder
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Nazwa produktu
RSK Substrate, ≥95% (HPLC)
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
1242.5
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Useful as a substrate for RSK1, RSK2, or RSK3 protein kinase.
Działania biochem./fizjol.
The RSK sub peptide sequence (KRRRLSSLRA) is based on human 40S ribosomal protein S6 (amino acid 230-239).
Sekwencja
KRRRLSSLRA
Rekonstytucja
Reconstitute in distilled water to a final concentration of 1mg/mL.
Przechowywanie i stabilność
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)