Kluczowe dokumenty
SRP0679
Sigma-Aldrich
LRRKTIDE
≥95% (HPLC)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.24
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
1931.29
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Useful as a substrate for LRRK kinases.
Działania biochem./fizjol.
The LRRKtide peptide sequence (RLGRDKYKTLRQIRQ) is derived from human ezrin (amino acids 561-573), moesin (amino acids 539-553) and radixin (amino acids 558-570).
Sekwencja
RLGRDKYKTLRQIRQ
Rekonstytucja
Reconstitute in 20mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
Przechowywanie i stabilność
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. Stability: >1yr at -20°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3