Kluczowe dokumenty
SRP0438
Sigma-Aldrich
TDP2 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥87% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
EAP2, TTRAP, tyrosyl-DNA phosphodiesterase 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥87% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
67 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... TDP2(51567)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ludzka fosfodiesteraza tyrozylowa DNA 2 lub TDP2 (GenBank Accession No. NM_016614) o pełnej długości z N-końcowym tagiem His-GST, MW = 67 kDa, wyrażona w systemie ekspresji komórek Sf9 zakażonych bakulowirusem.
Postać fizyczna
Formuła w 40 mM Tris-HCl, pH 8,0, 110 mM NaCl, 2,2 mM KCl, 200 mM imidazolu, 20% glicerolu i 3 mM DTT.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ka Cheong Lee et al.
International journal of molecular sciences, 19(7) (2018-07-18)
DNA topoisomerase II (TOP2) activity involves a normally transient double-strand break intermediate in which the enzyme is coupled to DNA via a 5'-phosphotyrosyl bond. However, etoposide and other topoisomerase drugs poison the enzyme by stabilising this enzyme-bridged break, resulting in
Christophe Marchand et al.
Molecular cancer therapeutics, 13(8), 2116-2126 (2014-07-16)
Drug screening against novel targets is warranted to generate biochemical probes and new therapeutic drug leads. TDP1 and TDP2 are two DNA repair enzymes that have yet to be successfully targeted. TDP1 repairs topoisomerase I-, alkylation-, and chain terminator-induced DNA