SRP0166
DNMT3B/DNMT3L Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 3b, ICF, M.HsaIIIB
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
27 kDa (DNMT3L)
59 kDa (DNMT3B)
opakowanie
pkg of 10 μg
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... DNMT3B(1789)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
polymorphism and the risk of laryngeal
squamous cell carcinoma: a case-control
study