Kluczowe dokumenty
SRP0164
Sigma-Aldrich
Histone H4 (2-58) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
HIST2H4A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
32 kDa
opakowanie
pkg of 500 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... HIST2H4A(8370)
Opis ogólny
Ludzki histon 4 (GenBank Accession No. NM_003548), (2-58) z N-końcowym tagiem GST, MW = 32 kDa, wyrażony w systemie ekspresji E. coli.
Postać fizyczna
Formuła w 25 mM Tris-HCl, pH 8,0, 100 mM NaCl, 0,05% Tween-20, 20% glicerolu i 3 mM DTT.
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.