SRP0178
Histone H4 full length human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
HIST2H4A
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥80% (SDS-PAGE)
Postać
aqueous solution
masa cząsteczkowa
12.1 kDa
opakowanie
pkg of 1 mg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... HIST2H4A(8370)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.