SRP0177
Histone H3 full length human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
HIST1H3E, Histone H3.1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥80% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
15.4 kDa
opakowanie
pkg of 1 mg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
>0.02 mg/mL
metody
activity assay: suitable
rozpuszczalność
water: soluble
przydatność
suitable for molecular biology
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... HIST1H3E(8353)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.