SRP0146
PRMT5/MEP50 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Arginine methyltransferase 5, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 5(HRMT1L5), ICln-binding protein (IBP72) 72 kDa, Jak-binding protein 1 (JBP1), shk1 kinase-binding protein 1 homolog (SKB1)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
73 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PRMT5(10419)
Opis ogólny
Human PRMT5 (GenBank Accession No. NM_006109), amino acids 2-end, with N-terminal DDDDK tag (FLAG), MW = 73kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)