SRP0111
HDAC-9 human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
HD9, HDAC7B, Histone deacetylase 9, MEF-2 interacting transcription repressor, MITR
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥80% (SDS-PAGE)
Postać
aqueous solution
siła działania
≥1 units/mg
masa cząsteczkowa
50.7 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... HDAC9(9734)
Opis ogólny
Zastosowanie
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.