Kluczowe dokumenty
CLS4629
Corning® disposable aseptic transfer cap, microcarriers
MPC fitting, sterile, weight 500 g
Synonim(y):
Nasadka Corning
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiały
orange polypropylene cap (disposable)
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 4629
rozmiar korka
45 mm
rurki śr. wewn. × śr. zewn. × dł.
1/4 in. × 3/8 in. × 30 in., chemical resistant, heat sealable flexible
masa
500 g
Opis ogólny
Mikronośniki Corning z technologią Corning CellBIND, Synthemax II o niskim stężeniu i nieobrobione powierzchnie są dostępne w butelkach 100 g i 500 g, które można wyposażyć w aseptyczne nasadki transferowe Corning, aby zapobiec przypadkowemu zanieczyszczeniu podczas ładowania bioreaktora. Te aseptyczne nasadki transferowe są sterylne (10-6 SAL) i pakowane pojedynczo w podwójne worki. Mikronośniki i aseptyczne nasadki transferowe są sprzedawane oddzielnie.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)