Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
AMAB91827
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CDX2 wytwarzane u myszy
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL12967, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
CDX3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CL12967, monoclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1 μg/mL
izotyp
IgG1
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CDX2(1045)
Immunogen
Homeobox 2 typu ogonowego
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała 4357 Powered by Atlas zostały opracowane i zatwierdzone przez projekt Human Protein Atlas (HPA) . Każde przeciwciało jest testowane immunohistochemicznie na setkach normalnych i chorych tkanek. Obrazy te można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
Wszystkie przeciwciała 4357 Powered by Atlas zostały opracowane i zatwierdzone przez projekt Human Protein Atlas (HPA) . Każde przeciwciało jest testowane immunohistochemicznie na setkach normalnych i chorych tkanek. Obrazy te można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Postać fizyczna
Przeciwciała są dostarczane w 40% glicerolu i PBS (pH 7,2). Jako środek konserwujący dodawany jest 0,02% azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze +4°C przez krótki czas. Długotrwałe przechowywanie zalecane jest w temperaturze -20°C.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)