AMAB91335
Monoclonal Anti-HIST1H2AG antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL5039, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
H2A, H2AFC, H2AFD, H2AFI, H2AFN, H2AFP
About This Item
Polecane produkty
białko sprzężone
unconjugated
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CL5039, monoclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Postać
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 1 μg/mL
izotyp
IgG1
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GJB6(10804)
Immunogen
Sequence
RSSRAGLQFPVGRVHR
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Postać fizyczna
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1