Kluczowe dokumenty
SAB4501764
Sigma-Aldrich
Anti-Lamin A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
70 kDa lamin, LAMA, LMN1, LMNA
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA
IF
IHC
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
mouse, human, rat
citations:
6
metody:
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 74 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LMNA(4000)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Lamin A/C (LMNA) gene codes for lamin A and C. Lamin A/C is a nuclear intermediate filament protein. LMNA gene is mapped to human chromosome 1q22. Anti-Lamin A Antibody detects endogenous levels of total Lamin A protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Lamin A/C.
Immunogen Range: 361-410
Zastosowanie
Anti-Lamin A antibody produced in rabbit has been used in immunoblotting.
Działania biochem./fizjol.
Lamin A/C (LMNA) is involved in the structural organization of the nucleus. It modulates gene expression. It may play a role in osteoblastogenesis. Mutation in the LMNA gene is associated with muscle dystrophies, cardiomyopathies, lipodystrophies, and neuropathies. LMNA protein plays a vital role in cell cycle progression. It controls extracellular signal-regulated kinase (ERK)/mitogen-activated protein kinase (MAPK) and Wnt β-catenin pathway.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anna Sowińska-Seidler et al.
Journal of applied genetics, 59(3), 281-289 (2018-05-31)
Craniosynostosis (CS) refers to the group of craniofacial malformations characterized by the premature closure of one or more cranial sutures. The disorder is clinically and genetically heterogeneous and occurs usually as an isolated trait, but can also be syndromic. In
Lorenzo Bazzani et al.
Oncotarget, 9(19), 14939-14958 (2018-03-31)
Prostaglandin E2 (PGE2) contributes to tumor progression by promoting cancer cell growth, invasion and by creating a favorable pro-tumor microenvironment. PGE2 has been reported to transactivate and internalize into the nucleus receptor tyrosine kinases such as Epidermal growth factor receptor
Byung-Jae Kang et al.
Acta biomaterialia, 10(7), 3007-3017 (2014-03-25)
Stem cells seeded onto biofunctional materials have greater potency for therapeutic applications. We investigated whether umbilical-cord-blood-derived mesenchymal stem cell (UCB-MSC)-seeded fibronectin (FN)-immobilized polycaprolactone (PCL) nanofibers could improve cardiac function and inhibit left ventricle (LV) remodeling in a rat model of
Nur Atik et al.
Cell structure and function, 39(1), 61-77 (2014-02-05)
Protein Kinase D (PKD) 1, 2, and 3 are members of the PKD family. PKDs influence many cellular processes, including cell polarity, structure of the Golgi, polarized transport from the Golgi to the basolateral plasma membrane, and actin polymerization. However
Seung-Yon Lee et al.
Cancer letters, 354(2), 390-397 (2014-09-10)
Metformin, a diabetes drug, has been reported to inhibit the growth of prostate cancer cells. In this study, we investigated the effect and action mechanism of metformin on the function of androgen receptor (AR), a key molecule in the proliferation