Merck
SML3772
Sigma-Aldrich
PITCOIN3
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[[3,4-Dihydro-4-oxo-3-(2-phenylethyl)-2-pteridinyl]thio]-N-[4-[3-[(methylsulfonyl)amino]phenyl]-2-thiazolyl]acetamide, N-(4-(3-(Methylsulfonamido)phenyl)thiazol-2-yl)-2-((4-oxo-3-phenethyl-3,4-dihydropteridin-2-yl)thio)acetamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H23N7O4S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
593.70
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
Działania biochem./fizjol.
PITCOIN3 is a cell permeable, potent, and highly selective inhibitor of Phosphatidylinositol 3-kinase type 2α (PI3KC2α) catalytic activity. PITCOIN3 inhibits PI3KC2α-mediated synthesis of PI(3,4)P2 and PI(3)P. It exhibits potent antithrombotic activity by counteracting platelet membrane remodeling.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3