Merck
SML2474
Sigma-Aldrich
HS56
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[[1-(3-Chlorophenyl)-4,5-dihydro-4-oxo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-yl]thio]acetonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H8ClN5OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.75
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1NC(SCC#N)=NC2=C1C=NN2C3=CC(Cl)=CC=C3
Działania biochem./fizjol.
HS56 jest wysoce selektywnym i silnym podwójnym inhibitorem Pim/DAPK3, który znacząco zmniejsza intensywność skurczu i poziom fosforylacji łańcucha lekkiego miozyny (LC20) w paskach mięśni gładkich tętnicy ogonowej szczura. HS56 obniża ciśnienie krwi u myszy z samoistnym nadciśnieniem tętniczym bez wpływu na częstość akcji serca.
wysoce selektywny i silny podwójny inhibitor Pim/DAPK3, który znacząco zmniejsza intensywność skurczu i poziom fosforylacji łańcucha lekkiego miozyny (LC20)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
David A Carlson et al.
Cell chemical biology, 25(10), 1195-1207 (2018-07-24)
Sustained vascular smooth muscle hypercontractility promotes hypertension and cardiovascular disease. The etiology of hypercontractility is not completely understood. New therapeutic targets remain vitally important for drug discovery. Here we report that Pim kinases, in combination with DAPK3, regulate contractility and