324788
DAPK Inhibitor
The DAPK Inhibitor, also referenced under CAS 315694-89-4, controls the biological activity of DAPK.
Synonim(y):
(4 Z)-4-(3-pirydylometyleno)-2-styrylo-oksazol-5-on, inhibitor kinazy białkowej związanej ze śmiercią
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N1=C(OC(=O)\C\1=C/c3cnccc3)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C17H12N2O2/c20-17-15(11-14-7-4-10-18-12-14)19-16(21-17)9-8-13-5-2-1-3-6-13/h1-12H/b9-8+,15-11+
Klucz InChI
GFGMISOSPOPSHN-QCTDOKRBSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2