Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA040465
Sigma-Aldrich
Anti-PLAC8 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-C15, Anti-Onzin, Anti-Placenta-specific 8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
MQAQAPVVVVTQPGVGPGPAPQNSNWQTGMCDCFSDCGVCLCGTFCFPCLGCQVAADMNECCLCGTSVAMRTLYRTRYGIPGSICDDYMATLCCPHCTLCQIKRDINRRRAMRTF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLAC8(51316)
Opis ogólny
Placenta specific 8 (PLAC8), znany również jako onzin, jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 4q21.23. PLAC8 jest białkiem o masie 12,5 kDa i 112 aminokwasach, charakteryzującym się domeną bogatą w cysteinę.
Immunogen
specyficzne dla łożyska 8 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których to przeciwciało zostało z powodzeniem wykorzystane, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł) i jest również stosowane w barwieniu immunohistochemicznym.
Działania biochem./fizjol.
PLAC8 odgrywa istotną rolę w regulacji różnicowania i funkcji brązowych adipocytów. Zmniejszona ekspresja PLAC8 zwiększa aktywność kinazy fosfoinozytydowej 3 (PI3K)/Akt/kinazy syntazy glikogenu 3 β (GSK3β) i szlaku sygnałowego Wnt/β-katenina, stymulując proliferację komórek raka wątrobowokomórkowego. PLAC8 wykazuje wysoką ektopową ekspresję w zaawansowanych zmianach przednowotworowych i inwazyjnym ludzkim gruczolakoraku przewodowym trzustki (PDAC). W związku z tym może być uważany za potencjalny cel diagnostyczny i terapeutyczny w raku trzustki.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70157
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Emily K Blue et al.
Diabetes, 64(7), 2664-2675 (2015-02-28)
Intrauterine exposure to gestational diabetes mellitus (GDM) is linked to development of hypertension, obesity, and type 2 diabetes in children. Our previous studies determined that endothelial colony-forming cells (ECFCs) from neonates exposed to GDM exhibit impaired function. The current goals
Carlos Galaviz-Hernandez et al.
Gene, 309(2), 81-89 (2003-05-22)
Microarray expression profiling of a collection of 15,000 mouse genes with placental and embryonic RNAs revealed candidates for placental-enriched genes, three of which we have confirmed and further characterized. One, Plac1, strongly expressed in all trophoblast-derived cells in the placenta
Zhu Jin et al.
Biochemical and biophysical research communications, 499(3), 538-543 (2018-03-30)
Non-small cell lung carcinoma is the predominant type of lung cancer, and shows an easily developable tolerance to radiotherapy. Cancer stem cells are suggested to be involved in the resistance against therapies. Onzin might be accumulated during the process tumor
Lei Zou et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 84, 139-146 (2016-09-20)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a common, prevalent malignancy. Its poor prognosis is mainly related to high rate of diagnosis in non-curable stages, in which patients are suitable for palliative treatment. Placenta-specific 8 (PLAC8), also known as Onzin, is a small
Marina Tatura et al.
Neuroendocrinology, 110(1-2), 23-34 (2019-04-25)
Many aspects of the biology of pancreatic neuroendocrine tumors (PanNETs), including determinants of proliferative, invasive, and metastatic potential, remain poorly understood. Placenta-specific 8 (PLAC8), a gene with unknown molecular function, has been reported to have tumor-promoting roles in different human