Kluczowe dokumenty
SAB1401635
Sigma-Aldrich
Anti-LAMP3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CD208, DC-LAMP, DCLAMP, LAMPA, TSC403
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LAMP3(27074)
Immunogen
LAMP3 (AAH32940.1, 1 a.a. ~ 416 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MPRQLSAAAALFASLAVILHDGSQMRAKAFPGTRDYSQPTAAATVQDIKKPVQQPAKQAPHQTLAARFMDGHITFQTAATVKIPTTTPATTKNTATTSPITYTLVTTQATPNNSHTAPPVTEVTVGPSLAPYSLPPTITPPAHTTGTSSSTVSHTTGNTTQPSNQTTLPATLSIALHKSTTGQKPVQPTHAPGTTAAAHNTTRTAAPASTVPGPTLAPQPSSVKTGIYQVLNGSRLCIKAEMGIQLIVQDKESVFSPRRYFNIDPNATQASGNCGTRKSNLLLNFQGGFVNLTFTKDEESYYISEVGAYLTVSDPETVYQGIKHAVVMFQTAVGHSFKCVSEQSLQLSAHLQVKTTDVQLQAFDFEDDHFGNVDECSSDYTIVLPVIGAIVVGLCLMGMGVYKIRLRCQSSGYQRI
Działania biochem./fizjol.
LAMP3 (lysosomal associated membrane protein 3) jest białkiem specyficznym dla nowotworów i indukowanym przez niedotlenienie. Wiadomo, że jest ono związane z nowotworami, stanem zapalnym i dojrzewaniem komórek dendrytycznych. Stwierdzono, że LAMP3 jest związany z infekcją Salmonella i promuje jej wewnątrzkomórkową proliferację. Zwiększoną ekspresję genu obserwuje się w wielu nowotworach, takich jak rak szyjki macicy, piersi i przewodu pokarmowego oraz w przerzutach do węzłów chłonnych. Zwiększona ekspresja genu wykazuje oporność na chemioterapię i radioterapię, a LAMP3 może być odpowiedzialny za przerzuty nowotworowe. Badania in vitro wskazują, że LAMP3 promuje inwazję i migrację komórek nowotworowych.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaoxia Qiu et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 8(5), 5519-5527 (2015-07-21)
Lysosomal associated membrane protein 3 (LAMP3) is a newly identified tumor-specific and hypoxia-induced protein. It is a downstream target gene of tumor suppressor TP53 and its expression has been associated with hypoxia-induced metastasis and poor overall survival in cervical, breast
L Malaguarnera et al.
Cellular immunology, 311, 13-21 (2016-10-05)
The family of lysosome-associated membrane proteins (LAMPs) encompassing LAMP1, LAMP2 and DC-LAMP (LAMP3) are the major constituents of the glycoconjugates coat present on the inside of the lysosomal membrane. LAMP3 is highly expressed only in certain cell types and during
Eun-Ju Lee et al.
Molecules and cells, 39(7), 566-572 (2016-06-23)
Lysosomes are cellular organelles containing diverse classes of catabolic enzymes that are implicated in diverse cellular processes including phagocytosis, autophagy, lipid transport, and aging. Lysosome-associated membrane proteins (LAMP-1 and LAMP-2) are major glycoproteins important for maintaining lysosomal integrity, pH, and
Xiaoyu Liao et al.
International journal of molecular sciences, 16(8), 17655-17667 (2015-08-13)
Lysosomal-associated membrane protein 3 (LAMP3), identified as a molecular marker of mature dendritic cells, is one of the LAMP family members. Its expression was induced by hypoxia, and was associated with hypoxia mediated metastasis in breast and cervical cancers. However
High Expression of LAMP3 Is a Novel Biomarker of Poor Prognosis in Patients with Esophageal Squamous Cell Carcinoma.
Liao X
International Journal of Molecular Sciences, 16(8), 17655-17667 (2015)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1401635-50UG4061831643039