Kluczowe dokumenty
SML1521
Irsogladine maleate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2,4-Diamino-6-(2,5-dichlorophenyl)-s-triazine maleate, 6-(2,5-Dichlorophenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine (2Z)-2-butenedioate (1:1), Gaslon N, MN 1695
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 15 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
C[C@]1([H])[C@@](C)(O)CC2=C(C(OC)=C(OC)C(OC)=C2)C3=C(OC)C4=C(OCO4)C=C3C1
InChI
1S/C23H28O7/c1-12-7-13-8-16-20(30-11-29-16)22(28-6)17(13)18-14(10-23(12,2)24)9-15(25-3)19(26-4)21(18)27-5/h8-9,12,24H,7,10-11H2,1-6H3/t12-,23-/m0/s1
Klucz InChI
ZWRRJEICIPUPHZ-MYODQAERSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)