1348000
USP
Isocarboxazid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic acid 2-benzylhydrazide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
isocarboxazid
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
N(NC(=O)c2n[o]c(c2)C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H13N3O2/c1-9-7-11(15-17-9)12(16)14-13-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-7,13H,8H2,1H3,(H,14,16)
Klucz InChI
XKFPYPQQHFEXRZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)