Merck
PZ0111
Sigma-Aldrich
PD-407824
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
9-Hydroxy-4-phenylpyrrolo[3,4-c]carbazole-1,3(2H,6H)-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H12N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
yellow to orange
rozpuszczalność
DMSO: >10 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1ccc2[nH]c3cc(-c4ccccc4)c5C(=O)NC(=O)c5c3c2c1
InChI
1S/C20H12N2O3/c23-11-6-7-14-13(8-11)16-15(21-14)9-12(10-4-2-1-3-5-10)17-18(16)20(25)22-19(17)24/h1-9,21,23H,(H,22,24,25)
Klucz InChI
IAUZTOZLTFSMIE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
PD-407824 has been used as a wee-1 inhibitor to study its effects on Xenopus laevis embryos. It has also been used as a checkpoint-1 (Chk-1) inhibitor to study its effects on the sensitivity of head and neck squamous carcinoma cells to gemcitabine.
Działania biochem./fizjol.
PD-407824 is a Wee1/Chk1 inhibitor.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3