Kluczowe dokumenty
SML0733
Sigma-Aldrich
Cilomilast
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
SB 207499, SB-207499, cis-4-Cyano-4-[3-(cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H25NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
343.42
Kod UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 15 mg/mL, clear
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N#CC3(CCC(CC3)C(=O)O)c1cc(c(cc1)OC)OC2CCCC2
InChI
1S/C20H25NO4/c1-24-17-7-6-15(12-18(17)25-16-4-2-3-5-16)20(13-21)10-8-14(9-11-20)19(22)23/h6-7,12,14,16H,2-5,8-11H2,1H3,(H,22,23)
Klucz InChI
CFBUZOUXXHZCFB-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Cilomilast (SB-207499) jest silnym, selektywnym i dostępnym doustnie inhibitorem PDE4, który wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwastmatyczne.
Cilomilast (SB-207499) jest silnym, selektywnym i dostępnym doustnie inhibitorem PDE4.
Cechy i korzyści
Ten związek jest wyróżnionym produktem do badań nad cyklicznymi nukleotydami. Kliknij tutaj, aby odkryć więcej wyróżnionych produktów z cyklicznymi nukleotydami. Dowiedz się więcej o bioaktywnych małych cząsteczkach dla innych obszarów badań na stronie sigma.com/discover-bsm.
Związek ten jest opisany na stronie Phosphodiesterases w podręczniku Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. Aby przejrzeć inne strony podręcznika, kliknij tutaj.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hongyan Ma et al.
Biochemical and biophysical research communications, 450(4), 1560-1567 (2014-07-16)
Acute lung injury (ALI), acute respiratory distress syndrome (ARDS), is actually involved in an ongoing and uncontrolled inflammatory response in lung tissues. Although extensive studies suggested that phospodiesterase type 4B (PDE4B) may be related to inflammation, the underlying cell biological
Produkty
Cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) catalyze the hydrolysis of cAMP and/or cGMP. There are 11 different mammalian PDE families.