Merck
SMB01064
Sigma-Aldrich
Dimethylfraxetin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
6,7,8,-trimetoksykumaryna, 6,7,8-trimetoksychromen-2-on, Eter metylowy fraksydyny
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
236.22
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[o]1c2c(cc[c]1=O)cc(c(c2OC)OC)OC
InChI
1S/C12H12O5/c1-14-8-6-7-4-5-9(13)17-10(7)12(16-3)11(8)15-2/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
RAYQKHLZHPFYEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dimetylofraksetyna, znana również jako 6,7,8-trimetoksykumaryna, pochodna kumaryny, jest naturalnym produktem powszechnie występującym w Pittosporum illicioides, Garcinia multiflora i Cryptocarya bracteolata. Wykazuje szereg aktywności biologicznych, w tym właściwości przeciwzapalne, przeciwutleniające, przeciwnowotworowe i przeciwdrobnoustrojowe.
Zastosowanie
Jest to naturalny produkt pochodzący ze źródła roślinnego, który znajduje zastosowanie w bibliotekach przesiewowych związków, metabolomice, badaniach fitochemicznych i biochemicznych.
Działania biochem./fizjol.
  • Wiąże się z receptorem CB2 i wywołuje działanie immunomodulujące.
  • Wykazuje właściwości przeciwzapalne poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn w ludzkiej linii komórkowej erytroleukemii K562.
  • Hamuje replikację zarówno DNA, jak i RNA.
  • Blokuje wiązanie aminoacylo-tRNA z rybosomami, hamując syntezę białek.
  • Wiąże się z receptorami kwasów fenolowych na hodowanych komórkach.
Cechy i korzyści
  • Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
  • Kompatybilny z technikami HPLC i spektrometrii masowej
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)