Key Documents
SMB01050
Licochalcone B
≥85% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
(E)-3-(3,4-dihydroxy-2-methoxyphenyl)-1-(4-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one, 3,4,4′-trihydroxy-2-methoxychalcone
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥85% (LC/MS-ELSD)
Postać
solid
masa cząsteczkowa
286.28
rozpuszczalność
water: slightly soluble
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C16H14O5/c1-21-16-11(5-9-14(19)15(16)20)4-8-13(18)10-2-6-12(17)7-3-10/h2-9,17,19-20H,1H3/b8-4+
Klucz InChI
DRDRYGIIYOPBBZ-XBXARRHUSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3