Merck
SMB01045
Sigma-Aldrich
Isoliquiritin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
4-beta-D-glukopiranozyloksy-2′,4′-dihydroksy-trans-chalkon, Izolikiritozyd
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
418.39
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2ccc(cc2)\C=C\C(=O)c3c(cc(cc3)O)O
InChI
1S/C21H22O9/c22-10-17-18(26)19(27)20(28)21(30-17)29-13-5-1-11(2-6-13)3-8-15(24)14-7-4-12(23)9-16(14)25/h1-9,17-23,25-28H,10H2/b8-3+/t17-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Klucz InChI
YNWXJFQOCHMPCK-LXGDFETPSA-N
Opis ogólny
Isoliquiritin, znany również jako Isoliquiritoside, jest flawonoidem należącym do klasy dihydrochalkonów powszechnie dostępnych z roślin Glycyrrhiza Sp. Ten metabolit roślinny wykazuje różne aktywności biologiczne, w tym właściwości przeciwutleniające, przeciwgrzybicze, przeciw HIV i przeciwnowotworowe.
Zastosowanie
Jest to naturalny produkt pochodzący ze źródła roślinnego, który znajduje zastosowanie w bibliotekach przesiewowych związków, metabolomice, badaniach fitochemicznych i farmaceutycznych.
Działania biochem./fizjol.
Isoliquiritin wywołuje apoptotyczną śmierć komórek poprzez zwiększenie poziomu p53 i p21 w komórkach niedrobnokomórkowego raka płuc A549, jednocześnie hamując szlak zależny od p53 i ujawniając interakcje z aktywnością Akt. Co więcej, Isoliquiritin wykazał działanie neuroprotekcyjne przeciwko stresowi oksydacyjnemu i ma zdolność do hamowania wzrostu patogenów drobnoustrojowych.
Cechy i korzyści
  • Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
  • Kompatybilny z technikami HPLC i spektrometrii masowej
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)