Merck
SMB01062
Sigma-Aldrich
Viscidulin I
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
2-(2,6-dihydroksyfenylo)-3,5,7-trihydroksychromen-4-on, 5,7,2′,6′-tetrahydroksyflawonol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
302.24
rozpuszczalność
water: slightly soluble
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[o]1c2c([c](c(c1c3c(cccc3O)O)O)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C15H10O7/c16-6-4-9(19)12-10(5-6)22-15(14(21)13(12)20)11-7(17)2-1-3-8(11)18/h1-5,16-19,21H
Klucz InChI
NULZZCUABWZIRV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Viscidulin I, seskwiterpenoid, jest bioaktywnym naturalnym związkiem powszechnie pozyskiwanym z roślin takich jak Scutellaria viscidula, Scutellaria baicalensis i Scutellaria tenax. Obecne badania sugerują, że metabolit ten działa jako inhibitor i może wykazywać różnorodne działania biologiczne, w tym właściwości przeciwnowotworowe, przeciwzapalne i przeciwwirusowe.
Zastosowanie
Viscidulin I to naturalny produkt pochodzący ze źródła roślinnego, który znajduje zastosowanie w bibliotekach przesiewowych związków, metabolomice, badaniach fitochemicznych i farmaceutycznych.
Cechy i korzyści
  • Odpowiedni do badań biochemicznych i biomedycznych
  • Wszechstronność i możliwość dostosowania do szerokiej gamy zastosowań laboratoryjnych i badawczych
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)