259580
2-Deoxy-D-galactose
Hexose analog that can be incorporated into rat gangliosides GM2 and GD3 in positions normally occupied by galactose.
Synonim(y):
2-Deoxy-D-galactose
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
water: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
O[C@@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)CC=O
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-1-4(9)6(11)5(10)3-8/h2,4-6,8-11H,1,3H2/t4-,5-,6-/m1/s1
Klucz InChI
VRYALKFFQXWPIH-HSUXUTPPSA-N
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Kohla, G., et al. 1993. FEBS Lett. 327, 63.
Dam, T.K. 1992. Mol. Cell. Biochem. 117, 1.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3