Merck
SMB00802
Sigma-Aldrich
Bavachin
from Psoralea coryfolia, ≥97% (HPLC)
Synonim(y):
(2S)-2,3-Dihydro-7-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-(3-methyl-2-butenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4′,7-Dihydroxy 6-(3-methyl 2-butenyl)flavanone, Corylifolin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.28
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
powder
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1C(CC(=O)c3c1cc(c(c3)CC=C(C)C)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C20H20O4/c1-12(2)3-4-14-9-16-18(23)11-19(24-20(16)10-17(14)22)13-5-7-15(21)8-6-13/h3,5-10,19,21-22H,4,11H2,1-2H3
Klucz InChI
OAUREGNZECGNQS-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Bawachina jest flawonoidem izolowanym z nasion Psoralea corylifolia. Jest to fitoestrogen, który aktywuje ERα i ERβ (EC50 = odpowiednio 320 i 680 nM), stymuluje proliferację i różnicowanie osteoblastów oraz zapobiega utracie kości po owariektomii u szczurów.
Bawachina jest inhibitorem acylo-koenzymu A: acylotransferazy cholesterolu (ACAT). Podano, że wartość IC50 bawachiny wynosi 86,0 μM w systemie testowym ACAT przy użyciu mikrosomu wątroby szczura.
Podano również, że bawachina zwiększa indukowany insuliną wychwyt glukozy przez zróżnicowane adipocyty i mioblasty.
Właściwości fizyczne
Bavachin jest rozpuszczalny w DMSO w stężeniu 30 mg/ml. Bavachin nie jest rozpuszczalny w wodzie.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jung Ho Choi et al.
Archives of pharmacal research, 31(11), 1419-1423 (2008-11-22)
Acyl-coenzyme A: cholesterol acyltransferase (ACAT) catalyzes cholesterol esterification and plays important roles in intestinal absorption of cholesterol, hepatic production of lipoproteins and accumulation of cholesteryl ester within macrophages and smooth muscle cells. Ethanol extract of Psoralea corylifolia showed a significant
Joonwoo Park et al.
Biomolecules & therapeutics, 20(2), 183-188 (2012-03-01)
In this study, we examined the estrogenic activity of bavachin, a component of Psoralea corylifolia that has been used as a traditional medicine in Asia. Bavachin was purified from ethanolic extract of Psoralea corylifolia and characterized its estrogenic activity by
Hyejin Lee et al.
International journal of molecular sciences, 17(4), 527-527 (2016-04-14)
The fruit of Psoralea corylifolia L. (Fabaceae) (PC), known as "Bo-Gol-Zhee" in Korea has been used as traditional medicine. Ethanol and aqueous extracts of PC have an anti-hyperglycemic effect by increasing plasma insulin levels and decreasing blood glucose and total