SMB00513
1-(3-Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methoxyphenyl)-1-butanone
≥95% (LC/MS-UV)
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95% (LC/MS-UV)
Formularz
solid
rozpuszczalność
DMSO: 1 mg/mL
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC1=C(C(O)=CC(OC)=C1C(CCC)=O)CC
InChI
1S/C13H18O4/c1-4-6-9(14)12-11(17-3)7-10(15)8(5-2)13(12)16/h7,15-16H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
GRQAKVFPDMDUIF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)