pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
334.28
rozpuszczalność
water: slightly soluble
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1[C@@H]([C@H](C(=O)c3c1cc(c(c3O)C)O)O)c2cc(c(c(c2)O)O)O
InChI
1S/C16H14O8/c1-5-7(17)4-10-11(12(5)20)14(22)15(23)16(24-10)6-2-8(18)13(21)9(19)3-6/h2-4,15-21,23H,1H3/t15-,16+/m0/s1
Klucz InChI
NZRLODDQFPZTPM-JKSUJKDBSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
- Odpowiedni do badań biochemicznych i biomedycznych
- Wszechstronność i możliwość dostosowania do szerokiej gamy zastosowań laboratoryjnych i badawczych
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)