Kluczowe dokumenty
SMB00258
Eleuthoside B
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
Eleutherol-4-O-β-D-gentiobioside
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1cccc2cc3C(=O)O[C@H](C)c3c(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c12
InChI
1S/C26H32O14/c1-9-15-11(24(34)37-9)6-10-4-3-5-12(35-2)16(10)23(15)40-26-22(33)20(31)18(29)14(39-26)8-36-25-21(32)19(30)17(28)13(7-27)38-25/h3-6,9,13-14,17-22,25-33H,7-8H2,1-2H3/t9-,13-,14-,17-,18-,19+,20+,21-,22-,25-,26+/m1/s1
Klucz InChI
PAEOIXITAYMQRF-ZAEQARNUSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)