Merck
SMB00244
Sigma-Aldrich
(10E,15Z)-9,12,13-trihydroxyoctadeca-10,15-dienoic acid
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H32O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Postać
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC\C=C/CC(O)C(O)\C=C\C(O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O5/c1-2-3-7-11-16(20)17(21)14-13-15(19)10-8-5-4-6-9-12-18(22)23/h3,7,13-17,19-21H,2,4-6,8-12H2,1H3,(H,22,23)/b7-3-,14-13+
Klucz InChI
MKYUCBXUUSZMQB-MKZMYESJSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3