SIAL0790
Sigma® centrifuge tubes
capacity 15 mL, sterile, pack of 10 × 50 ea racked
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
opis
marking spot
sterylność
sterile
Właściwości
RCF 12500 × g
disposable
graduated
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
opakowanie
pack of 10 × 50 ea racked
śr. zewn. × dł.
17.5 mm × 118.5 mm
śr. korka
22.6 mm
pojemność
15 mL
kolor
natural
Opis ogólny
- Sterile, certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
- Black printed graduations and a large white marking spot
- Maximum RCF for PET tubes is 3,600xg
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Sigma's Universal Transfection Reagent is a unique formulation of a proprietary polymer blend used for transient and stable transfection of nucleic acids into various eukaryotic cell lines and hard-to-transfect primary cells. Fast and easy protocol is compatible with serum, serum-free medium and antibiotics
Uniwersalny odczynnik do transfekcji umożliwia skuteczne dostarczanie kwasów nukleinowych do różnych komórek, kompatybilnych z różnymi warunkami hodowli komórkowej.
The 96 Well 3D Spheroid BME Cell Invasion Assay utilizes 3D Culture Qualified 96 Well Spheroid Formation Plate alongside a specialized Spheroid Formation ECM to drive aggregation and/or spheroid formation of cells.
3D Spheroid BME Cell Invasion Assay wykorzystuje specjalistyczne płytki i ECM do agregacji komórek i tworzenia sferoidów in vitro.