Kluczowe dokumenty
SAB5801066
Sigma-Aldrich
Przeciwciało Alpaca przeciw koziej IgG (Fcγ) HRP z pojedynczą domeną
recombinant Alpaca(VHH) Nano antibody
Synonim(y):
Rekombinowane drugorzędowe nanobiałko Alpaca z pojedynczą zmienną domeną
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
alpaca
rekombinowane
expressed in E. coli
białko sprzężone
horse radish peroxidase (HRP)
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
recombinant monoclonal
Formularz
lyophilized solid
masa cząsteczkowa
14 kDa
reaktywność gatunkowa
goat, Alpaca
metody
ELISA: 1:5000-1:20000
western blot: 1:5000-1:20000
rozmiar
0.1 mL
kolor
colorless
izotyp
VHH
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Alpaca Anti-Goat IgG(Fcγ) HRP single domain Antibody zostało zaprojektowane do specyficznego wykrywania regionu Fc koziej IgG. Jest to monowalentne, jednodomenowe, rekombinowane przeciwciało przeciwko koziej IgG (specyficzne dla fragmentu Fcγ) sprzężone z HRP. W oparciu o immunoelektroforezę i/lub ELISA, Alpaca Anti-Goat IgG(Fcγ) HRP single domain Antibody reaguje z regionem Fc koziej IgG selektywnie, ale nie z mysią, króliczą, ludzką, cynomolgus, szczurzą IgG.
Przeciwciała kozie są powszechnie stosowane w biotechnologii. Służą do przygotowania odczynników diagnostycznych w technikach immunochemicznych. Cząsteczka koziej IgG posiada zarówno region Fc, jak i region Fab, które posiadają miejsce rozpoznawania epitopu. IgG zawiera dwa łańcuchy ciężki i lekki. Łańcuch ciężki ma około 50 KD, a łańcuch lekki około 25 KD. Wspólna IgG jest monomeryczna o masie cząsteczkowej około 150 kDa.
VHH to przeciwciała jednodomenowe pochodzące ze zmiennych regionów łańcucha ciężkiego immunoglobuliny Camelidae. Rozmiar VHH jest niezwykle mały (mniej niż 15 kDa) w porównaniu z innymi formami fragmentów przeciwciał, co znacznie zwiększa przepuszczalność VHH. Dlatego VHH jest uważany za bardzo wartościowy dla badań, diagnostyki i terapii.
Specyficzność
Region Fc koziej IgG
Izotyp: Domena VHH alpaki IgG2b/2c
Immunogen
Rekombinowane przeciwciało Alpaca z pojedynczą zmienną domeną wtórną nano
Opakowanie
100 μg w szklanej butelce
Postać fizyczna
Liofilizowany z 10 mM PBS (pH 7,5), 0,05% sacharozy, 0,1% trehalozy
Rekonstytucja
Dodać 100uL dH2O lub 100uL dH2O z 50% glicerolem do końcowego stężenia 1mg/mL.
Przechowywanie i stabilność
Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20 °C (unikać cykli zamrażania/rozmrażania). Chronić przed światłem. Stabilny przez 12 miesięcy w temperaturze -20°C
Inne uwagi
Brak reaktywności krzyżowej z mysimi, króliczymi, ludzkimi, cynomolgusowymi i szczurzymi IgG
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)