MABN481
Anti-Lipocalin-2 Antibody, clone PA348-26.3.5
clone PA348-26.3.5, from mouse
Synonim(y):
ngal, neutrophil lipocalin, siderocalin, Neutrophil gelatinase-associated lipocalin, NGAL, 25 kDa alpha-2-microglobulin-related subunit of MMP-9, Lipocalin-2, Oncogene 24p3, Siderocalin LCN2, p25
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PA348-26.3.5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LCN2(3934)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
ELISA Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Lipocalin-2 in indirect ELISA.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Lipocalin-2 in 10 µg of human lung tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1