Key Documents
SAB2500596
Sigma-Aldrich
Anti-Lipocalin 2/NGAL (AB2) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-24p3, Anti-AW212229, Anti-NGAL, Anti-RP23-161B9.11
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Lcn2(16819)
Immunogen
Peptide with sequence C-HRYPQVQSYNVQ from the internal region of the protein sequence according to NP_032517.1.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.