Kluczowe dokumenty
06-886-I
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-NFκB p50
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Podjednostka NF-kappa-B p105 czynnika jądrowego, NFκB p50, czynnik wiążący DNA KBF1, EBP-1, czynnik jądrowy wzmacniacza genu kappa lekkiego polipeptydu w komórkach B 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NFKB1(4790)
Opis ogólny
Podjednostka NF-kappa-B p105 czynnika jądrowego (UniProt P19838; znany również jako czynnik wiążący DNA KBF1, EBP-1, NF-kappa-B, NF-kappaB, NF-kB1, NFkappaB, NFKB-p105, NFKB-p50, podjednostka czynnika jądrowego NF-kappa-B p50, podjednostka wiążąca DNA czynnika jądrowego kappa-B, czynnik jądrowy polipeptydu kappa lekkiego wzmacniacza genu w komórkach B 1) jest kodowany przez gen NFKB1 (Gene ID 4790) u człowieka. NF-κB to kompleks białkowy, który odgrywa kluczową rolę w regulacji odpowiedzi immunologicznej na infekcję/zapalenie. NF-κB1 jest syntetyzowany jako białko 968 a.a. (p105), które podlega obróbce potranslacyjnej w celu wygenerowania podjednostki p50 (a.a. 1-433). Podjednostka p50 NF-κB uczestniczy w transaktywacji genów docelowych poprzez tworzenie heterodimerów z RelA, RelB lub c-Rel. Ponadto, homodimer p50 może wiązać białko jądrowe Bcl-3 i tworzyć funkcjonalny kompleks aktywatora transkrypcji. W niestymulowanych komórkach dimery NF-κB są sekwestrowane w cytoplazmie przez rodzinę białek IκB (inhibitor κB) (IκBα, IκBβ, IκBε i Bcl-3). Po stymulacji IκB ulega fosforylacji przez kompleks kinazy IκB (IKK), co prowadzi do ubikwitynacji IκB i degradacji proteasomalnej. Wraz z degradacją IκB, kompleks NF-κB jest następnie uwalniany do jądra, aby aktywować transkrypcję genów docelowych.
Specyficzność
Wykrywa rekombinowane formy 105 kDa i przetworzone formy 50 kDa. Sekwencja immunogenu to a.a. 1-12, to przeciwciało poliklonalne może zatem wykrywać izoformy 1 i 2, ale nie 3. Należy zauważyć, że w izoformie 3 brakuje aminokwasów 1-180.
Immunogen
Epitop: Aminokwas 1-12
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH (MAEDDPYLGRPE-C) odpowiadający aminokwasom 1-12 NFκB p50, zawierający C-końcową cysteinę.
Zastosowanie
Analiza immunoprecypitacji: 10 µg przeciwciała z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało NFkB p50 w 500 µg lizatu komórek A431.
Anti-NFκB p50 Antibody to przeciwciało przeciwko NFκB p50 do stosowania w Western Blotting, Immunoprecypitacji.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in A431 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected NFkB p50 in 10 µg of A431 cell lysate.
Opis wartości docelowych
~50/105 kDa obserwowane
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.