Kluczowe dokumenty
SAB5200083
Sigma-Aldrich
Anti-SOD1 antibody produced in rabbit
1 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ALS1, Anti-Cu/Zn SOD, rat, Anti-IPOA, Anti-SOD1, Anti-SOD2, Anti-Superoxide dismutase1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 23 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat, bovine
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... SOD1(24786)
Opis ogólny
Dysmutaza ponadtlenkowa 1 (SOD1) działa jako przeciwutleniacz. Identyfikator genu tego białka to 24786.
Specyficzność
Wykrywa białka o masie cząsteczkowej ~23 kDa (człowiek) i 19 kDa (inne gatunki) odpowiadające masie cząsteczkowej dysmutazy ponadtlenkowej Cu/Zn (SOD) na immunoblotach SDS PAGE.
Immunogen
Szczur Cu/Zn SOD
Działania biochem./fizjol.
Dysmutaza ponadtlenkowa 1 (SOD1) zapewnia ochronę komórek przed reaktywnymi formami tlenu.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
PBS, pH 7..0, 50% glicerol, 0,09% azydek sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Renata Andrade Ávila et al.
Experimental physiology, 106(8), 1772-1784 (2021-06-21)
What is the central question of this study? The current literature indicates that oxidative stress plays a major role in iron overload. Although exercise is a well-established approach to treat/prevent cardiovascular diseases, its effects on iron overload are not known.
Yi Yang et al.
Chemical biology & drug design, 99(6), 884-896 (2022-03-22)
Alzheimer's disease (AD) is a chronic neurodegenerative disorder that can cause cognitive impairment. Ginsenoside Rg1 (Rg1) has a significant neuroprotective effect on animals with memory impairment. However, the mechanism of how Rg1 mediates the Wnt signaling pathway and improves cognitive
Elis Aguiar Morra et al.
Free radical biology & medicine, 130, 174-188 (2018-10-14)
We previously demonstrated that the loss of female hormones induces cardiac and mitochondrial dysfunction in the female heart. Here, we show the impact of endurance training for twelve weeks, a nonpharmacological therapy against cardiovascular disease caused by ovariectomy and its
Michelle L Thompson et al.
Disease models & mechanisms, 7(2), 233-243 (2013-12-07)
Molecular mechanisms underlying neurodegenerative diseases converge at the interface of pathways impacting cellular stress, protein homeostasis and aging. Targeting the intrinsic capacities of neuroprotective proteins to restore neuronal function and/or attenuate degeneration represents a potential means toward therapeutic intervention. The
Lijun Wang et al.
Neurobiology of disease, 71, 317-324 (2014-08-20)
Approximately 20% of familial amyotrophic lateral sclerosis (FALS) cases are caused by mutant superoxide dismutase type 1 (mtSOD1). Although the mechanisms of mtSOD1-induced toxicity remain poorly understood, evidence suggests that accumulation of misfolded SOD1 is fundamental to its toxicity and