Kluczowe dokumenty
SAB5701040
Sigma-Aldrich
Anty-SOD1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SOD1(6647)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen wiąże jony miedzi i cynku i jest jednym z dwóch izozymów odpowiedzialnych za niszczenie wolnych rodników ponadtlenkowych w organizmie. Kodowany izozym jest rozpuszczalnym białkiem cytoplazmatycznym, działającym jako homodimer w celu przekształcenia naturalnie występujących, ale szkodliwych rodników ponadtlenkowych w tlen cząsteczkowy i nadtlenek wodoru. Drugi izozym jest białkiem mitochondrialnym. Mutacje w tym genie zostały uznane za przyczynę rodzinnego stwardnienia zanikowego bocznego. Zgłoszono rzadkie warianty transkrypcji dla tego genu. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego SOD1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)