SAB2702309
Monoclonal Anti-SOD2 antibody produced in mouse
clone GT582, affinity isolated antibody
Synonim(y):
IPOB, MNSOD, MVCD6
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT582, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
25kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1mg/mL
metody
western blot: 1:1000-1:10000
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SOD2(6648)
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2