CP74
Anti-Vinculin Mouse mAb (V284 or VLN01)
liquid, Calbiochem®, from mouse
Synonim(y):
Anti-Vinculin antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
V284, monoclonal
VLN01, monoclonal
Postać
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
do not freeze
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VCL(7414)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunoblotting (1 g/ml, chemiluminescence)
Immunoprecipitation (2 g/ml lysate)
Paraffin Sections (4-8 g/ml, heat pre-treatment required)
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Normal mouse serum
Skin cells or tissue
Inne uwagi
Bakolitsa, C., et al. 1999 Cell99, 603.
Rudiger, M., et al. 1998 Bioessays20, 733
Tidball, J.G., et al. 1999 J. Biol. Chem.274, 33155
Goldmann, W.H., et al. 1996 J. Muscle Res. Cell Motil.17, 1.
Asijee, G.M., et al. 1990 Eur. J. Biochemistry189, 131
Otto, J.J. 1990 Cell Motil. Cytoskeleton16, 1.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1