Kluczowe dokumenty
SAB5801051
Sigma-Aldrich
Przeciwciało Alpaca przeciw kurczakowi IgY HRP z pojedynczą domeną
recombinant Alpaca(VHH) Nano antibody
Synonim(y):
Rekombinowane drugorzędowe nanobiałko Alpaca z pojedynczą zmienną domeną
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
alpaca
rekombinowane
expressed in E. coli
białko sprzężone
horse radish peroxidase (HRP)
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
recombinant monoclonal
Formularz
lyophilized solid
masa cząsteczkowa
14 kDa
reaktywność gatunkowa
chicken, Alpaca
metody
ELISA: 1:10000-1:50000
western blot: 1:10000-1:50000
rozmiar
0.1 mL
kolor
colorless
izotyp
VHH
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Alpaca Anti-Chicken IgY HRP single domain Antibody zostało zaprojektowane do specyficznego wykrywania kurzych IgY. Jest to monowalentne, jednodomenowe, rekombinowane przeciwciało przeciwko kurzej IgY sprzężone z HRP. W oparciu o immunoelektroforezę i / lub ELISA, Alpaca Anti-Chicken IgY HRP single domain Antibody wykrywa IgY kurczaka selektywnie, ale nie z mysimi, króliczymi, ludzkimi, cynomolgusowymi, szczurzymi i kozimi IgG.
Immunoglobuliny żółtka jaja kurzego IgY mogą być przenoszone z surowicy kury matki do żółtka jaja potomstwa w celu nabycia odporności. W technologiach immunodiagnostycznych IgY jest doskonałym przeciwciałem do stosowania w testach immunologicznych z udziałem surowic ssaków, ze względu na właściwości dyskryminacyjne IgY w porównaniu z IgG ssaków, ponieważ IgY nie reaguje z czynnikiem reumatoidalnym, a ludzkie przeciwciała przeciw mysim IgG nie aktywują układu dopełniacza i nie wiążą się z receptorem Fc. Ponadto mają słabą reaktywność krzyżową z IgG ssaków ze względu na różnice immunologiczne. IgY nie zawiera regionu zawiasowego, ale zawiera dodatkową stałą domenę. Cała cząsteczka IgY posiada zarówno region Fc, jak i region Fab, który posiada miejsce rozpoznawania epitopu. IgY zawiera dwa łańcuchy ciężki i lekki. Wspólna IgY jest monomeryczna o masie cząsteczkowej około 170 kDa.
VHH to jednodomenowe przeciwciała pochodzące ze zmiennych regionów łańcucha ciężkiego immunoglobuliny Camelidae. Rozmiar VHH jest niezwykle mały (mniej niż 15 kDa) w porównaniu z innymi formami fragmentów przeciwciał, co znacznie zwiększa przepuszczalność VHH. Dlatego VHH jest uważany za bardzo wartościowy dla badań, diagnostyki i terapii.
Specyficzność
Region Fc kurzych IgY
Izotyp: Domena VHH alpaki IgG2b/2c
Immunogen
Rekombinowane przeciwciało Alpaca z pojedynczą zmienną domeną wtórną nano
Opakowanie
100 μg w szklanej butelce
Postać fizyczna
Liofilizowany z 10 mM PBS (pH 7,5), 0,05% sacharozy, 0,1% trehalozy
Rekonstytucja
Dodać 100uL dH2O lub 100uL dH2O z 50% glicerolem do końcowego stężenia 1mg/mL.
Przechowywanie i stabilność
Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20 °C (unikać cykli zamrażania/rozmrażania). Chronić przed światłem. Stabilny przez 12 miesięcy w temperaturze -20°C
Inne uwagi
Brak reaktywności krzyżowej z mysimi, króliczymi, ludzkimi, cynomolgus, szczurzymi, kozimi IgG
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)